Learn More
4-Hydroxybenzylidenemalonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371647
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371647 10 g -
11381647 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04651.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3785-90-8
Summenformel C10H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.17
MDL-Nummer MFCD00020189
InChI-Schlüssel FNCOVSWSZZVFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin 8, 4-hydroxybenzylidenemalononitrile, malononitrile, p-hydroxybenzylidene, 2-4-hydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 4-hydroxybenzylidene malononitrile, 4-hydroxy-benzal-malonitril german, propanedinitrile, 4-hydroxyphenyl methylene, 4-hydroxybenzylidene propanedinitrile, 2-4-hydroxybenzylidene malononitrile
PubChem CID 92970
IUPAC-Name 2-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]propanedinitrile
SMILES OC1=CC=C(C=C(C#N)C#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzylidenemalononitrile
Schmelzpunkt 187°C to 190°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2209079
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%