Learn More
4-Hydroxybenzylidenaceton, TRC
Artikelnummer. 30389362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389362 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7147905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Summenformel C10H10O2
Menge 5 g
Synonym 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name (E)-4-(4-Hydroxyphenyl)but-3-en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.07