Learn More
4-Hydroxybenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30399741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399741 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH80973525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzylamine
CAS 696-60-6
Summenformel C7H9NO
Menge 25 g
Synonym 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
SMILES NCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Formelmasse 123.0684