Learn More
4-Hydroxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
4-Hydroxybenzyl alcohol is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzylalkohol findet als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt auch bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (6.7 mg/ml bei 20 °C), Dioxan (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Hydroxybenzylalkohol findet als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt auch bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (6.7 mg/ml bei 20 °C), Dioxan (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 114°C to 122°C |
Siedepunkt | 251°C to 253°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1858967 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 99% |