Learn More
4-Hydroxybenzotrifluorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18083500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18083500 100 mg 100 Milligramm
18041610 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18083500 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0256.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxybenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxybenzotrifluoride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 F3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 162.11
Menge 100 mg
Formelmasse 162.0292 g/mol