Learn More
4-Hydroxybenzotrifluorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458159 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458159 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0256.05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxybenzotrifluoride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 F3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Lösungstyp Neat
SMILES Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 162.11
Menge 10 mg
Formelmasse 162.0292 g/mol