Learn More
4-Hydroxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022361
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1137-42-4
C13H10O2
198.22
MFCD00002355
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
14347
CHEBI:34421
(4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1137-42-4
C13H10O2
198.22
MFCD00002355
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
14347
CHEBI:34421
(4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
4-Hydroxybenzophenone is used in the field of organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate of clomifene citrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzophenon wird im Bereich der organischen Synthese eingesetzt. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt von Clomifen-Citrat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Siedepunkt 260°C to 262°C (24 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 777776
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%