Learn More
4-Hydroxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11407407
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11407407 50 g 50 Gramm
11417407 250 g 250 Gramm
11497397 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11407407 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15096.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Hydroxybenzophenone is used in the field of organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate of clomifene citrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzophenon wird im Bereich der organischen Synthese eingesetzt. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt von Clomifen-Citrat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1137-42-4
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00002355
InChI-Schlüssel NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Siedepunkt 260°C to 262°C (24 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 777776
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxybenzophenone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzophenone