Learn More
4-Hydroxybenzoesäurepropylester-Natrium, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-69-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H11 O3 . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Show More |