Learn More
4-Hydroxybenzoesäure-n-butylester 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318553 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318553 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14228780AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H14 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Butyl-4-hydroxybenzoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Menge 1 mL
Formelmasse 194,0943 g/mol