Learn More
4-Hydroxybenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17961696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961696 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961696 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0045.010250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxybenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxybenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid, Salicylic Acid USP Related Compound A, Salicylic Acid USP RC A, SKF-29685, CCI 23875, Ph Eur Salicylic Acid Impurity A, GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Salicylic Acid Related Compound A, Acetylsalicylic Acid Impurity A, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Salicylic Acid Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Menge 250 mg
Formelmasse 138,0317 g/mol