Learn More
4-Hydroxybenzoesäuremethylester 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316996 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316996 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14229000AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 1 mL
Formelmasse 152,0473 g/mol