Learn More
4-Hydroxybenzohydrazid (p-Hydroxybenzohydrazid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050042 25 mg 25 Milligramm
17982546 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050042 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0574.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxybenzohydrazid (p-Hydroxybenzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
CAS 5351-23-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
SMILES NNC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 25 mg
Formelmasse 152,0586 g/mol