Learn More
4-Hydroxybenzhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30137691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137691 100 g 100 Gramm
30005606 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH829100100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5351-23-5
Summenformel C7 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, Benzoic acid, p-hydroxy-, hydrazide (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxybenzoyl)hydrazine, (p-Hydroxybenzoyl)hydrazine, 4-Hydroxybenzhydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzoyl hydrazide, INHd 25, NSC 647, p-Hydroxybenzhydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, p-Hydroxybenzoic hydrazide, p-Hydroxybenzoyl hydrazide
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzohydrazid
SMILES NNC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Formelmasse 152.0586