Learn More
4-Hydroxybenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10462940
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
1576-43-8
C6H7NO3S
1730.19
MFCD00059190
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
74093
4-Hydroxybenzolsulfonamid
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
1576-43-8
C6H7NO3S
1730.19
MFCD00059190
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
74093
4-Hydroxybenzolsulfonamid
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzenesulfonamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165.4°C to 168.4°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4SO2NH2
Menge 5 g
Formelmasse 1730.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxybenzenesulfonamide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.