Learn More
4-Hydroxybenzolboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30403494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403494 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403494 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9495552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
CAS 71597-85-8
Summenformel C6H7BO3
Menge 2.5 g
Synonym B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
SMILES OB(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name (4-hydroxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
Formelmasse 138.0488