Learn More
4-Hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30406767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406767 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH828970100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C7 H6 O2
Menge 100 g
Synonym 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Formelmasse 122.0368
Reinheit (%) >95