Learn More
4-Hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11954791
Marke: Thermo Scientific Acros 162770025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-08-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
InChI-Schlüssel RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 114.0°C to 118.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CHO
Menge 2.5 kg
Beilstein 08,64
Merck Index 15,4849
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.