Learn More
4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Hydroxybenzaldehyd wird als Chemikalie verwendet, die bei der Prüfung gegen bestimmte Bakterienstämme eine bakterizide Aktivität aufrecht erhält.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (13.8 g/l), Ether, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 115°C to 119°C |
| Dichte | 1.129 |
| Siedepunkt | 191°C (50 mmHg) |
| Flammpunkt | 174°C (345°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 471352 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Merck Index | 14,4811 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone. |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.