Learn More
4'-Hydroxyacetophenon Oxim, TRC
Artikelnummer. 30138117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138117 250 mg 250 Milligramm
30003999 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH741050250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34523-34-7
Summenformel C8 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone oxime, Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-, oxime, Acetophenone, 4'-hydroxy-, oxime (7CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanone oxime, 4'-Hydroxyacetophenone oxime, NSC 77904, p-Hydroxyacetophenone oxime
IUPAC-Name 4-[(Z)-N-Hydroxy-C-Methylcarbonimidoyl]phenol
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
Formelmasse 151.0633
Reinheit (%) >95%