Learn More
4'-Hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4′-Hydroxyacetophenon wurde als Ketonkomponente bei der Herstellung von 1-Aryl-3-Phenethylamino-1 -Propanon-Hydrochloroiden, potenziellen zytotoxischen Wirkstoffen, über Mannich-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxyacetophenone |
| Schmelzpunkt | 106°C to 108°C |
| Siedepunkt | 286°C |
| Flammpunkt | 166°C (330°F) |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 774355 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 136.15 |
| Reinheit (%) | 99% |
Säkerhet och hantering
- 4'-Hydroxyacetophenone
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxyacetophenone
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.