Learn More
4-Hydroxy-N-Methylpiperidin 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 121515000
Additional Details : CAS : 106-52-5 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
106-52-5 | |
115.17 | |
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N | |
66048 | |
CN1CCC(CC1)O |
C6H13NO | |
MFCD00006500 | |
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine | |
1-methylpiperidin-4-ol |
Spezifikation
4-Hydroxy-N-methylpiperidine | |
Authentic | |
1.4760 to 1.479 | |
200°C | |
29°C to 31°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006500 | |
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine | |
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N | |
1-methylpiperidin-4-ol | |
66048 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
87°C | |
Glasflasche | |
0.5% max. (K.F.) | |
Braun bis farblos | |
500g | |
106-52-5 | |
100.0 | |
C6H13NO | |
21, I, 188 | |
Solubility in water: miscible with water | |
CN1CCC(CC1)O | |
115.17 | |
115.17 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.