Learn More
4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 231.1026 |