Learn More
4-Hydroxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30395531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395531 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH92487025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Summenformel C9 H6 O3
Menge 25 g
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Warfarin Sodium Imp. B (EP), 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-Name 4-Hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Formelmasse 162.0317