Learn More
4-Hydroxy-7-methoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30403443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403443 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94627510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Summenformel C10 H8 O4
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-7-methoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Formelmasse 192.0423