Learn More
4-Hydroxy-7-Methoxycumarin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145522
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
17575-15-4
C10H8O4
192.17
MFCD00673700
HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
54691408
2-hydroxy-7-methoxy-4H-chromen-4-one
COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
17575-15-4
C10H8O4
192.17
MFCD00673700
HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
54691408
2-hydroxy-7-methoxy-4H-chromen-4-one
COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 263.0°C to 265.0°C
Farbe Beige bis Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.