Learn More
4-Hydroxy-6-(Trifluormethyl)pyrimidin-2-thiol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350548
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11350548 10 g 10 Gramm
11340548 0.5 g 0.50 Gramm
11330548 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043873.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-54-7
Summenformel C5H3F3N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 196.147
MDL-Nummer MFCD00112978
InChI-Schlüssel YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-sulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-sulfanyl-6-trifluoromethyl-4-pyrimidinol, 4-hydroxy-2-mercapto-6-trifluoromethyl pyrimidine, 6-trifluoromethyl-2-thiouracil, 2-thioxo-6-trifluoromethyl-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one, 4-hydroxy-2-mercapto-6-trifluoromethylpyrimidine, uracil, 2-thio-6-trifluoromethyl, 2-mercapto-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol
PubChem CID 1239796
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-6-(trifluormethyl)-1H-pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC(=S)NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6- (trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Schmelzpunkt 251°C
Menge 10 g
Formelmasse 196.1
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver