Learn More
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)chinolin-3-Carbonsäure, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10585544 50 g 50 Gramm
10222792 1 g 1 Gramm
10282832 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585544 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09299EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-86-8
Summenformel C11H6F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 273.167
MDL-Nummer MFCD00219848
InChI-Schlüssel GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
IUPAC-Name 4-Oxo-6-(trifluormethoxy)-1H-chinolin-3-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 273.17
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch