Learn More
4-Hydroxy-6-mercaptopyrazol-[3,4-d]-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >310.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /