Learn More
4-Hydroxy-6-mercaptopyrazol-[3,4-d]-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10280653 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10280653 1 g Glasflasche 1 Gramm
10705623 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10280653 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 24521-76-4
Summenformel C5H4N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.18
MDL-Nummer MFCD00022782
InChI-Schlüssel SXRSXYWROQWSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-4-hydroxy-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-sulfanyl-1h,4h,5h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 6-mercapto-1,5-dihydro-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one,1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo
PubChem CID 3034349
IUPAC-Name 6-Sulfanyliden-1,2-Dihydropyrazol[3,4-d]Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C2C(=NC(=S)NC2=O)NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >310.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /