Learn More
4-Hydroxy-5-iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437698 1 g 1 Gramm
15447698 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61190.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4349-07-9 | Molecular Formula: C4H3IN2O | Molecular Weight: 220.23 g/mol
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-5-iodpyrimidin ist ein Zwischenprodukt, das in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (67 g/l) (25 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4349-07-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
Summenformel C4H3IN2O
MDL-Nummer MFCD02666079
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (67g/L) (25°C).
InChI-Schlüssel SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=O)NC=N1)I
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Pyrimidin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 221.99
PubChem CID 12356582
Formelmasse 221.98
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest