Learn More
4-Hydroxy-5-iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053622
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
4349-07-9
CHEBI:17780
4349-07-9
CHEBI:17780
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-5-iodpyrimidin ist ein Zwischenprodukt, das in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (67 g/l) (25 °C).
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
Summenformel C11H12N2O3
MDL-Nummer MFCD00064341
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (67g/L) (25°C).
InChI-Schlüssel LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(5-Hydroxy-1H-Indol-3-yl)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.23
PubChem CID 439280
Formelmasse 221.98
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest