Learn More
4-Hydroxy-4-phenylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30401623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401623 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401623 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9496201G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
CAS 40807-61-2
Summenformel C11H15NO
Menge 1 g
Synonym 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol, NSC 71658, [1,4'-Bipiperidin]-4'-ol
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
SMILES Cl.CCc1cc(ncc1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 177.24