Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10225450 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10626892 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10132490 1 L Glasflasche 1 Liter
11944861 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10225450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121480025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80 CHF
    82.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 9.15 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004471
InChI-Schlüssel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -42.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9385g/mL
Siedepunkt 166.0°C
Flammpunkt 58°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Brechungsindex 1.4223 to 1.4243
Menge 2.5 L
Merck Index 15,2967
Relative Dichte 0.9385
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viskosität 3.22 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.