Learn More
4-Hydroxy-4'-Fluorobiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468458
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15468458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61869.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 324-94-7
Summenformel C12H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 188.201
MDL-Nummer MFCD01830385
InChI-Schlüssel QSJNKJGPJVOGPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-fluoro-4'-hydroxybiphenyl, 4-hydroxy-4'-fluorobiphenyl, 4-4-fluorophenyl phenol, 4'-fluoro-biphenyl-4-ol, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4'-fluorophenyl phenol, 4'-fluorobiphenyl-1-ol, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-fluoro, pubchem9057
PubChem CID 345420
IUPAC-Name 4-(4-fluorphenyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4'-fluorobiphenyl
Menge 1 g
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest