Learn More
4-Hydroxy-3-(Trifluoromethyl)Benzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424247
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424247 1 g 1 Gramm
15434247 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31639.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124811-71-8 | C8H4F3NO | 187.121 g/mol
As intermediate in organic syntheses. A novel electrolyte additive for lithium nickel manganese oxide cathode of high voltage lithium ion battery. It is oxidized preferably to carbonate solvents forming a low-impedance protective film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt in organischen Synthesen. Ein neuartiges Elektrolyt-Additiv für die Lithium-Nickel-Manganoxid-Kathode der Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterie. Wird vorzugsweise zu Carbonatlösungsmitteln oxidiert, die einen niederohmigen Schutzfilm bilden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124811-71-8
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.121
MDL-Nummer MFCD06797882
InChI-Schlüssel QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem4808, acmc-1c4p4, ksc514a8j, 5-cyano-2-hydroxybenzotrifluoride, benzonitrile,4-hydroxy-3-trifluoromethyl, benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783159
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) ≥98%