Learn More
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)-Propionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302069 1 g 1 Gramm
15467545 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26097.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220239-68-9
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD01091008
InChI-Schlüssel DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Menge 1 g
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) 98%