Learn More
4-Hydroxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405357 1 g 1 Gramm
15468135 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32602.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53104-95-3 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is a fluorinated compound, which is used for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyd ist eine fluorierte Verbindung, die in der biochemischen Forschung verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53104-95-3
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD04973780
InChI-Schlüssel GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
PubChem CID 7018050
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) ≥98%