Learn More
4-Hydroxy-3-Nitrocumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434903
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11434903
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12221.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 20261-31-8 | C9H5NO5 | 207.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20261-31-8
Summenformel C9H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 207.141
MDL-Nummer MFCD00051671
InChI-Schlüssel NZQAQAUWFHMVEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54682640
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-nitrochromen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Schmelzpunkt ∼171°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1247343
Synonym 4-hydroxy-3-nitrocoumarin, 4-hydroxy-3-nitro-2h-chromen-2-one, 3-nitro-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitrochromen-4-one, 4-hydroxy-3-nitro-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-nitro, 4-hydroxy-3-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one, acmc-20amh1, maybridge1_005221
Formelmasse 207.14
Reinheit (%) 98%