Learn More
4-Hydroxy-3-Nitrocumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3-nitrocoumarin |
| Schmelzpunkt | ∼171°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1247343 |
| Synonym | 4-hydroxy-3-nitrocoumarin, 4-hydroxy-3-nitro-2h-chromen-2-one, 3-nitro-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitrochromen-4-one, 4-hydroxy-3-nitro-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-nitro, 4-hydroxy-3-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one, acmc-20amh1, maybridge1_005221 |
| Formelmasse | 207.14 |
| Reinheit (%) | 98% |