Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30401935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401935 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95084325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Summenformel C7H5NO5
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Formelmasse 183.0168