Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone |
| Schmelzpunkt | 107°C to 109°C |
| Siedepunkt | 175°C (1 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2041839 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-on |
| Formelmasse | 150.18 |
| Reinheit (%) | 98% |