Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11488457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18540.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 876-02-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-02-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002231
InChI-Schlüssel LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 70135
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Siedepunkt 175°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2041839
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)ethanon
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%