Learn More
4-Hydroxy-3-methyl-benzophenone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3-methyl-benzophenone |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-10-9-12(7-8-13(10)15)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3 |
| Formelmasse | 212.0837 |