Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10458900 1 g Glasflasche 1 Gramm
10215500 5 g Glasflasche 5 Gramm
10381464 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164900010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55-10-7 | C9H9O5 | 197.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-10-7
Summenformel C9H9O5
Molekulargewicht (g/mol) 197.17
MDL-Nummer MFCD00004235
InChI-Schlüssel CGQCWMIAEPEHNQ-QMMMGPOBSA-M
Synonym vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)[C@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Menge 1 g
Merck Index 15,10121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone,moderatly soluble in ether and acetonitrile,sparingly soluble in benzene
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2- (4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.