Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429077 5 g 5 Gramm
11419077 1 g 1 Gramm
11439077 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20637.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-2-7149
MDL-Nummer MFCD00012864
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Summenformel C11H12O2
Menge 5 g
Beilstein 3915418
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
InChI-Schlüssel YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
IUPAC-Name Cyclopropyl-(4-Methoxyphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
PubChem CID 81580
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 98%