Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-3-Methoxybenzylalkohol, 98+%
Artikelnummer. 11462148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462148 50g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11462148 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A15160.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Wird als Aromastoff verwendet. Andere mögliche Verwendungen, Vanille, Kokosnuss, Sahne und andere Milchnuancen, Cumarin.
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol (5 %), Wasser und Ölen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
CAS 498-00-0
Summenformel C8H10O3
MDL-Nummer MFCD00004659
Menge 50g
Beilstein 1910044
Synonym vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
InChI-Schlüssel ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
IUPAC-Name 4-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
PubChem CID 62348
ChEBI CHEBI:18353
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) ≥98%