Learn More
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10042190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
25 g; Kunststoffflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10042190 25 g; Kunststoffflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10042190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
CAS 4421-08-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H7NO2
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CN
MDL-Nummer MFCD00001820
Menge 25 g
Beilstein 10, 398
Synonym vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
InChI-Schlüssel QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-methoxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder