Learn More
4-Hydroxy-3-iod-5-Methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336326 50 g 50 Gramm
10535143 10 g 10 Gramm
10673255 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336326 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01117EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5438-36-8
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
InChI-Schlüssel FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodovanillin
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Menge 50 g
Formelmasse 278.04
Reinheit (%) 97%