Learn More
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30407380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407380 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8299001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Summenformel C15H14O4
Menge 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC-Name Methyl-4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Formelmasse 258.0892